Merck
AMBH324ABD78
Ambeed, Inc.
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.58
Número MDL:
Iupac Name
7-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H3ClN4/c8-6-1-2-10-7-5(3-9)4-11-12(6)7/h1-2,4H
Clave InChI
XXUKSBBIJKPEOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159982-97-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)