Merck
AMBH324AB9E2
Ambeed, Inc.
6-(1H-Pyrazol-1-yl)nicotinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.17
Número MDL:
Iupac Name
6-(1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-2-3-8(10-6-7)12-5-1-4-11-12/h1-6H,(H,13,14)
Clave InChI
QWFKXYLAKWFQLF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/253315-22-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)