Merck
AMBH324AB740
Ambeed, Inc.
Piperazine-1-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.62
Número MDL:
Iupac Name
1-piperazinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N3O.ClH/c6-5(9)8-3-1-7-2-4-8;/h7H,1-4H2,(H2,6,9);1H
Clave InChI
UVYKKFKLOUEFAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474711-89-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)