Merck
AMBH3155F9F7
Ambeed, Inc.
2,4,6-Trimethoxynitrobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.19
Número MDL:
Iupac Name
1,3,5-trimethoxy-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C9H11NO5/c1-13-6-4-7(14-2)9(10(11)12)8(5-6)15-3/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
VWYAWLZEMLQGJH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14227-18-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)