Merck
AMBH303C6BDD
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-bromopyridine-2-carboxylic Acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.02
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-5-bromo-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,10,11)
Clave InChI
GXXIHPZAIYKHGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870997-85-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)