AMBH303C6773
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-oxo-4,5-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 5-oxo-4,5-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O3/c1-2-15-9(14)6-5-10-12-4-3-7(13)11-8(6)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,13)
Clave InChI
PCKVUOAPCLMZJI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/926663-00-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)