MilliporeSigma
AMBH303C662A
Ambeed, Inc.
5-Nitrophthalazine
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.15
Número MDL:
Iupac Name
5-nitrophthalazine
Inchi Code
1S/C8H5N3O2/c12-11(13)8-3-1-2-6-4-9-10-5-7(6)8/h1-5H
Clave InChI
NWASGBYNFZVASN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89898-86-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89898-86-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)