Merck
AMBH303C654D
Ambeed, Inc.
(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)boronic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$97.75
250 MG
$172.50
1 G
$514.05
5 G
$1,796.30
Referencia (SKU) del distribuidor: A687621-100MG
$97.75
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$97.75
250 MG
$172.50
1 G
$514.05
5 G
$1,796.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.92
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A687621-100MG
$97.75
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BF3NO2/c8-6(9,10)4-1-2-11-5(3-4)7(12)13/h1-3,12-13H
Clave InChI
KJFNGXQZOZOTHA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870459-90-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/870459-90-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)