Merck
AMBH303C64BB
Ambeed, Inc.
5-Chloro-6-methylpyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.57
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-6-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2/c1-3-5(7)8-2-4(9-3)6(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
GWONLNJXMKSZGV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/188781-36-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)