Merck
AMBH303C62A5
Ambeed, Inc.
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-methylazetidine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-3-methyl-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11-5-10(4,6-11)7(12)13/h5-6H2,1-4H3,(H,12,13)
Clave InChI
FNWBDXQPGAIDQH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887591-62-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)