Merck
AMBH303C6216
Ambeed, Inc.
Roxatidine Acetate HCl
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
384.9
Número MDL:
Iupac Name
2-oxo-2-({3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl}amino)ethyl acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C19H28N2O4.ClH/c1-16(22)25-15-19(23)20-9-6-12-24-18-8-5-7-17(13-18)14-21-10-3-2-4-11-21;/h5,7-8,13H,2-4,6,9-12,14-15H2,1H3,(H,20,23);1H
Clave InChI
FEWCTJHCXOHWNL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93793-83-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/93793-83-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)