Merck
AMBH303C61AE
Ambeed, Inc.
Spiro[2.5]octane-6-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Iupac Name
spiro[2.5]octane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O2/c10-8(11)7-1-3-9(4-2-7)5-6-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
Clave InChI
WSLJLPGZOGZIOK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1086399-13-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)