Merck
AMBH303C6026
Ambeed, Inc.
2-Amino-N,N-dimethylacetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
102.14
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-N,N-dimethylacetamide
Inchi Code
1S/C4H10N2O/c1-6(2)4(7)3-5/h3,5H2,1-2H3
Clave InChI
KNVRBEGQERGQRP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1857-19-8.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1857-19-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)