Merck
AMBH303C57A7
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2H-spiro[benzofuran-3,4'-piperidine] hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.61
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2H-spiro[benzofuran-3,4'-piperidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14BrNO.ClH/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(8-15-11)3-5-14-6-4-12;/h1-2,7,14H,3-6,8H2;1H
Clave InChI
VENPYWDQLRBJRN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1923052-18-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)