Merck
AMBH303C56AE
Ambeed, Inc.
2,4-Difluorobenzoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.55
Número MDL:
Iupac Name
2,4-difluorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3H
Clave InChI
JSWRVDNTKPAJLB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to white to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72482-64-5.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)