Merck
AMBH303C569E
Ambeed, Inc.
Cyclopropyl(o-tolyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.71
Número MDL:
Iupac Name
cyclopropyl(o-tolyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N.ClH/c1-8-4-2-3-5-10(8)11(12)9-6-7-9;/h2-5,9,11H,6-7,12H2,1H3;1H
Clave InChI
HAWOCMQCCJSKMX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2061980-20-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2061980-20-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)