Merck
AMBH303C553D
Ambeed, Inc.
JNJ-38877605
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
377.36
Número MDL:
Iupac Name
6-{difluoro[6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl]methyl}quinoline
Inchi Code
1S/C19H13F2N7/c1-27-11-13(10-23-27)16-6-7-17-24-25-18(28(17)26-16)19(20,21)14-4-5-15-12(9-14)3-2-8-22-15/h2-11H,1H3
Clave InChI
JRWCBEOAFGHNNU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/943540-75-8.html
Synonym
6-(Difluoro(6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl)methyl)quinoline
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)