Merck
AMBH303C4FBE
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-isopropoxy-5-nitropyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.61
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-isopropoxy-5-nitropyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O3/c1-4(2)14-6-5(11(12)13)3-9-7(8)10-6/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
OYNYBMBZNDNLHY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1445894-94-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)