Merck
AMBH303C4F56
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.23
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-3-(3-methoxyphenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-13-10-4-2-3-8(6-10)5-9(11)7-12/h2-4,6,9,12H,5,7,11H2,1H3
Clave InChI
MQFQMJOLDYSYPT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/344359-33-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)