Merck
AMBH303C4ED7
Ambeed, Inc.
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-ethoxy-3-oxopropanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.25
Número MDL:
Iupac Name
N-(tert-butoxycarbonyl)-3-ethoxy-3-oxoalanine
Inchi Code
1S/C10H17NO6/c1-5-16-8(14)6(7(12)13)11-9(15)17-10(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,15)(H,12,13)
Clave InChI
JLNKUZUBBRTYOA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/137401-45-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)