AMBH303C4E38
Ambeed, Inc.
2-(3-Aminophenyl)ethanol
About This Item
Iupac Name
2-(3-aminophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H11NO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5,9H2
Clave InChI
FNUKLSVGSFFSLI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52273-77-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)