Merck
AMBH303C4D1F
Ambeed, Inc.
4-(Pyrazin-2-yl)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.2
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-pyrazinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8N2O/c14-8-9-1-3-10(4-2-9)11-7-12-5-6-13-11/h1-8H
Clave InChI
QEJFDPPZUXABRM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127406-08-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)