Merck
AMBH303C4931
Ambeed, Inc.
(5-Iodo-2-methylphenyl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.06
Número MDL:
Iupac Name
(5-iodo-2-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H9IO/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
CIEQOCDUTRABFK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260242-01-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)