Merck
AMBH303C492C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.02
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-methyl-4-nitropyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c1-4-3-8-6(7)2-5(4)9(10)11/h2-3H,1H3
Clave InChI
AHLJFEVQBNWRRI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66092-62-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)