Merck
AMBH303C47C1
Ambeed, Inc.
1-Methyl-5-nitro-1H-indazol-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.18
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-5-nitro-1H-indazol-3-amine
Inchi Code
1S/C8H8N4O2/c1-11-7-3-2-5(12(13)14)4-6(7)8(9)10-11/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
WVCBDQKSMZLREY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73105-48-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)