AMBH303C4206
Ambeed, Inc.
4-((6-Bromopyridin-3-yl)methyl)morpholine
About This Item
Iupac Name
4-[(6-bromo-3-pyridinyl)methyl]morpholine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-10-2-1-9(7-12-10)8-13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,8H2
Clave InChI
QAWNEXYXZJNVGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/364793-93-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)