Merck
AMBH2D702914
Ambeed, Inc.
4-Methoxynicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
134.14
Número MDL:
Iupac Name
4-methoxynicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-10-7-2-3-9-5-6(7)4-8/h2-3,5H,1H3
Clave InChI
RTVZZFXJASCNCE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74133-20-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)