Merck
AMBH2D7027A9
Ambeed, Inc.
4-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6BrNO2/c11-7-5-9(10(13)14)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,13,14)
Clave InChI
DLAHQKXVDUYPHR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/209003-46-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/209003-46-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)