Merck
AMBH2D702788
Ambeed, Inc.
4-Bromobenzo[b]thiophene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.1
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-benzothiophene
Inchi Code
1S/C8H5BrS/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5H
Clave InChI
QPBSEYFVZDMBFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5118-13-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)