AMBH2D701CF4
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-4-(oxazol-5-yl)aniline
About This Item
Iupac Name
3-methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)phenylamine
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-13-9-4-7(11)2-3-8(9)10-5-12-6-14-10/h2-6H,11H2,1H3
Clave InChI
KYCMMXMEXWSPCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/198821-79-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)