Merck
AMBH2D701AAC
Ambeed, Inc.
3-Aminophenyl dimethylcarbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.21
Número MDL:
Iupac Name
3-aminophenyl dimethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-11(2)9(12)13-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,10H2,1-2H3
Clave InChI
LKEQZFMJKLCAEA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19962-04-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)