Merck
AMBH2D701136
Ambeed, Inc.
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanal
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.2
Número MDL:
Iupac Name
3-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanal
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c13-7-3-6-12-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(12)15/h1-2,4-5,7H,3,6H2
Clave InChI
IBSDSIHTMABATG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2436-29-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)