AMBH2D701025
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2-phenoxypropanoic acid
About This Item
Iupac Name
2-methyl-2-phenoxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-10(2,9(11)12)13-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
ILPUOPPYSQEBNJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/943-45-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)