Merck
AMBH2D700FD9
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3,5-dimethylbenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-3,5-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-3-8(5-11)4-7(2)9(6)10/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
USONNBCBJMNJIU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/400822-47-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/400822-47-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)