AMBH2D700EE4
Ambeed, Inc.
(6-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
6-methyl-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BF3NO2/c1-4-6(7(9,10)11)2-5(3-12-4)8(13)14/h2-3,13-14H,1H3
Clave InChI
BPTCKBBULUZEIR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1889221-15-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)