Merck
AMBH2D7004E1
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-(methylsulfonyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.6
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-chloroacetyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C3H6ClNO3S/c1-9(7,8)5-3(6)2-4/h2H2,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
BKLFBPWLPOUGTM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202658-88-6.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)