Merck
AMBH2D6FF862
Ambeed, Inc.
3,4-Dichloro-2-iodoaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
287.91
Número MDL:
Iupac Name
3,4-dichloro-2-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H4Cl2IN/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
Clave InChI
DJDQWIYKWLGIJE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/835595-11-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)