Merck
AMBH2D6FF772
Ambeed, Inc.
7-Fluoronaphthalen-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.16
Número MDL:
Iupac Name
7-fluoronaphthalen-1-ol
Inchi Code
1S/C10H7FO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,12H
Clave InChI
BFANNCFXNHKKTC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3132-92-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)