Merck
AMBH2D6FF228
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Seleccione un Tamaño
100 MG
95,52 €
Referencia (SKU) del distribuidor: A201104-100MG
95,52 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
95,52 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.05
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A201104-100MG
95,52 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-bromo-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-5-7(8)11-6(10-5)3-2-4-9-11/h2-4H,1H3
Clave InChI
RKFIFACEFUMUPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1368313-23-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1368313-23-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)