Merck
AMBH2D6FF14A
Ambeed, Inc.
tert-butyl 4-(2-cyanoacetyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.31
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(cyanoacetyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-5-10(6-9-15)11(16)4-7-14/h10H,4-6,8-9H2,1-3H3
Clave InChI
VSLLBQBSHAGKLC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/660406-84-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/660406-84-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)