Merck
AMBH2D6FEEAF
Ambeed, Inc.
2-((4-Chlorophenyl)ethynyl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.69
Número MDL:
Iupac Name
2-[(4-chlorophenyl)ethynyl]aniline
Inchi Code
1S/C14H10ClN/c15-13-9-6-11(7-10-13)5-8-12-3-1-2-4-14(12)16/h1-4,6-7,9-10H,16H2
Clave InChI
WMODDNMUXZNAEH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/221910-19-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)