Merck
AMBH2D6FDECC
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-iodobenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
325.93
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-iodobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5BrINO/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
Clave InChI
ORXZIYFNBWBQCP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261516-26-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)