AMBH2D6FD894
Ambeed, Inc.
7-Bromoquinazoline
About This Item
Iupac Name
7-bromoquinazoline
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-7-2-1-6-4-10-5-11-8(6)3-7/h1-5H
Clave InChI
KMVULHBAEVRKCP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89892-22-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)