Merck
AMBH2D6FCB84
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-chloroisoquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.5
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)8(11)5-12-9/h1-5H
Clave InChI
DWURDEVVUPUUPU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/925890-48-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)