AMBH2D6FCA32
Ambeed, Inc.
3-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine
About This Item
Iupac Name
N-(3-bromo-4-pyridinyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-10(2)7-3-4-9-5-6(7)8/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
FPSWXPXRLCSGIV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84539-35-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)