Merck
AMBH2D6FCA11
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2-methylpyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
111.12
Número MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6FN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
LXAHHHIGZXPRKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31181-53-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)