Merck
AMBH2D6FB345
Ambeed, Inc.
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
361.8
Número MDL:
Iupac Name
1,3-dibromo-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3Br2I/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
Clave InChI
OIFRMZVTJQAPIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19821-80-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)