Merck
AMBH2D6FB0B6
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.8
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-chlorophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-9-8-17-13(10-18)11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,13,17H,8-10H2,1-3H3
Clave InChI
WWWIVVADARKSAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886767-49-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)