Merck
AMBH2D6FA6F1
Ambeed, Inc.
2-(3,5-Dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.16
Número MDL:
Iupac Name
(3,5-dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-4-7-5(2)9(8-4)3-6(10)11/h3H2,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
HUUAJCXSNXEPAE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/684249-99-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)