Merck
AMBH2D6FA6AD
Ambeed, Inc.
1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.15
Número MDL:
Iupac Name
1-[6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]ethanol
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c1-5(13)6-2-3-7(12-4-6)8(9,10)11/h2-5,13H,1H3
Clave InChI
JGVSFNXTWYOUFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228631-54-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1228631-54-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)